Learn More
4-Hydroxy-1-méthylpipéridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
41.40€ - 130.00€
Identifiants chimiques
CAS | 106-52-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H13NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 115.176 |
Numéro MDL | MFCD00006500 |
Clé InChI | BAUWRHPMUVYFOD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-hydroxy-1-methylpiperidine, n-methyl-4-piperidinol, 1-methyl-4-piperidinol, 4-hydroxy-n-methylpiperidine, n-methyl-4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 1-methyl, 1-methyl-4-hydroxypiperidine, n-methylpiperidol, n-methyl-4-hydroxy piperidine, 4-hydroxy-1-methyl-piperidine |
CID PubChem | 66048 |
Nom IUPAC | 1-méthylpipéridine-4-ol |
SMILES | CN1CCC(CC1)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11322516
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06415.22 |
100 g |
41.40€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11332516
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06415.36 |
500 g |
130.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4-Hydroxy-1-methylpiperidine is used as reactant for optimization of Novobiocin scaffold to product antitumor agents, substitution about the rigidifying ring for histamine H4 receptor antagonist synthesis. It is also used as a reactant in the synthesis of CaMKII, VEGFR and FGFR kinase inhibitors and Phosphoinositide-3-kinase, Protein lysine methyltransferase G9a inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 4-Hydroxy-1-méthylpipéridine est utilisé comme réactif pour l’optimisation du support de la novobiocine aux agents antitumoraux du produit, substitution du cycle de rigidité pour la synthèse des antagonistes des récepteurs H4 de l’histamine. Il est également utilisé comme réactif dans la synthèse des inhibiteurs de kinase CaMKII, VEGFR et FGFR et des inhibiteurs de phosphoinositide-3-kinase, la protéine lysine méthyltransférase G9.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stocker sous gaz inerte sec. Conserver à l’écart de l’humidité et des agents oxydants. Incompatible avec l’eau et les agents oxydants. Conserver à 4°C.
Identifiants chimiques
106-52-5 | |
115.176 | |
BAUWRHPMUVYFOD-UHFFFAOYSA-N | |
66048 | |
CN1CCC(CC1)O |
C6H13NO | |
MFCD00006500 | |
4-hydroxy-1-methylpiperidine, n-methyl-4-piperidinol, 1-methyl-4-piperidinol, 4-hydroxy-n-methylpiperidine, n-methyl-4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 1-methyl, 1-methyl-4-hydroxypiperidine, n-methylpiperidol, n-methyl-4-hydroxy piperidine, 4-hydroxy-1-methyl-piperidine | |
1-méthylpipéridine-4-ol |
Spécification
4-Hydroxy-1-methylpiperidine | |
26°C to 30°C | |
198°C to 200°C | |
C6H13NO | |
MFCD00006500 | |
Hygroscopic | |
Soluble in water. | |
CN1CCC(CC1)O | |
115.176 | |
115.18 |
106-52-5 | |
0.98 | |
87°C (188°F) | |
1.479 | |
103024 | |
4-hydroxy-1-methylpiperidine, n-methyl-4-piperidinol, 1-methyl-4-piperidinol, 4-hydroxy-n-methylpiperidine, n-methyl-4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 1-methyl, 1-methyl-4-hydroxypiperidine, n-methylpiperidol, n-methyl-4-hydroxy piperidine, 4-hydroxy-1-methyl-piperidine | |
BAUWRHPMUVYFOD-UHFFFAOYSA-N | |
1-méthylpipéridine-4-ol | |
66048 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 203-406-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only