Learn More
4-Hydroxy-1-méthylpipéridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11322516
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
4-Hydroxy-1-methylpiperidine is used as reactant for optimization of Novobiocin scaffold to product antitumor agents, substitution about the rigidifying ring for histamine H4 receptor antagonist synthesis. It is also used as a reactant in the synthesis of CaMKII, VEGFR and FGFR kinase inhibitors and Phosphoinositide-3-kinase, Protein lysine methyltransferase G9a inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-Hydroxy-1-méthylpipéridine est utilisé comme réactif pour l’optimisation du support de la novobiocine aux agents antitumoraux du produit, substitution du cycle de rigidité pour la synthèse des antagonistes des récepteurs H4 de l’histamine. Il est également utilisé comme réactif dans la synthèse des inhibiteurs de kinase CaMKII, VEGFR et FGFR et des inhibiteurs de phosphoinositide-3-kinase, la protéine lysine méthyltransférase G9.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stocker sous gaz inerte sec. Conserver à l’écart de l’humidité et des agents oxydants. Incompatible avec l’eau et les agents oxydants. Conserver à 4°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-52-5
Formule moléculaire C6H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 115.176
Numéro MDL MFCD00006500
Clé InChI BAUWRHPMUVYFOD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxy-1-methylpiperidine, n-methyl-4-piperidinol, 1-methyl-4-piperidinol, 4-hydroxy-n-methylpiperidine, n-methyl-4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 1-methyl, 1-methyl-4-hydroxypiperidine, n-methylpiperidol, n-methyl-4-hydroxy piperidine, 4-hydroxy-1-methyl-piperidine
CID PubChem 66048
Nom IUPAC 1-méthylpipéridine-4-ol
SMILES CN1CCC(CC1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-1-methylpiperidine
Point de fusion 26°C to 30°C
Densité 0.98
Point d’ébullition 198°C to 200°C
Point d’éclair 87°C (188°F)
Indice de réfraction 1.479
Quantité 100 g
Beilstein 103024
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 115.18
Pourcentage de pureté 98%