Learn More
4-hexylrésorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
47.50€ - 122.00€
Identifiants chimiques
CAS | 136-77-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H18O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 194.27 |
Numéro MDL | MFCD00002284 |
Clé InChI | WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hexylresorcinol, 4-hexylresorcinol, antascarin, ascaricid, ascarinol, 4-n-hexylresorcinol, oxana, p-hexylresorcinol, adrover, caprokol |
CID PubChem | 3610 |
Nom IUPAC | 4-hexylbenzène-1,3-diol |
SMILES | CCCCCCC1=CC=C(O)C=C1O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10674702
|
Thermo Scientific Acros
197920250 |
25 g | Flacon en verre |
47.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10328530
|
Thermo Scientific Acros
197921000 |
100 g | Flacon en verre |
122.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
136-77-6 | |
194.27 | |
WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N | |
3610 | |
CCCCCCC1=CC=C(O)C=C1O |
C12H18O2 | |
MFCD00002284 | |
hexylresorcinol, 4-hexylresorcinol, antascarin, ascaricid, ascarinol, 4-n-hexylresorcinol, oxana, p-hexylresorcinol, adrover, caprokol | |
4-hexylbenzène-1,3-diol |
Spécification
4-Hexylresorcinol | |
136-77-6 | |
100.0 | |
Orange à blanc ou rose | |
Authentique | |
C12H18O2 | |
06, II, 904 | |
hexylresorcinol, 4-hexylresorcinol, antascarin, ascaricid, ascarinol, 4-n-hexylresorcinol, oxana, p-hexylresorcinol, adrover, caprokol | |
WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N | |
4-hexylbenzène-1,3-diol | |
3610 | |
98% |
99% | |
97.5 | |
65.0°C to 70.0°C | |
333.0°C to 335.0°C | |
97.5% min. (HPLC) | |
MFCD00002284 | |
15, 4748 | |
Solubility in water: 0.5g/l (18°C). Other solubilities: soluble in alcohol,glycerol,ether,chloroform,,acetone and vegetable oils | |
CCCCCCC1=CC=C(O)C=C1O | |
194.27 | |
194.27 | |
Poudre et/ou morceaux |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 205-257-4
missing translation for 'rtecsNumber' : VH1575000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only