Learn More
4-hexylrésorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10328530
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 136-77-6
Formule moléculaire C12H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 194.27
Numéro MDL MFCD00002284
Clé InChI WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexylresorcinol, 4-hexylresorcinol, antascarin, ascaricid, ascarinol, 4-n-hexylresorcinol, oxana, p-hexylresorcinol, adrover, caprokol
CID PubChem 3610
Nom IUPAC 4-hexylbenzène-1,3-diol
SMILES CCCCCCC1=CC=C(O)C=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hexylresorcinol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 65.0°C to 70.0°C
Couleur Orange à blanc ou rose
Point d’ébullition 333.0°C to 335.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 06, II, 904
Merck Index 15, 4748
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.5g/l (18°C). Other solubilities: soluble in alcohol,glycerol,ether,chloroform,,acetone and vegetable oils
Poids de la formule 194.27
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre et/ou morceaux