Learn More
Bromure de 4-fluorophénylmagnésium, solution 0,8 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
69.10€ - 258.29€
Identifiants chimiques
CAS | 352-13-6, 109-99-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H4BrFMg |
Poids moléculaire (g/mol) | 199.31 |
Numéro MDL | MFCD00009667 |
Clé InChI | QYBFFRXNNFXREA-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | 4-fluorophenylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-fluorophenyl, bromo 4-fluorophenyl magnesium, p-fluorophenylmagnesium bromide, 4-fluorophenyl magnesium bromide, 4-f-c6h4-mgbr, 4-fluorophenylmagnesiumbromide, 4-fluorphenylmagnesium bromide, 4-flourophenylmagnesium bromide, 4-fluorophenyl magnesiumbromide, grignard reagent |
CID PubChem | 2734897 |
Nom IUPAC | Magnésium ; fluorobenzène ; bromure |
SMILES | FC1=CC=C([Mg]Br)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10240703
|
Thermo Scientific Acros
377231000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ | N/A | ||||||
10588093
|
Thermo Scientific Acros
377238000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
352-13-6, 109-99-9 | |
199.31 | |
QYBFFRXNNFXREA-UHFFFAOYSA-M | |
2734897 | |
FC1=CC=C([Mg]Br)C=C1 |
C6H4BrFMg | |
MFCD00009667 | |
4-fluorophenylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-fluorophenyl, bromo 4-fluorophenyl magnesium, p-fluorophenylmagnesium bromide, 4-fluorophenyl magnesium bromide, 4-f-c6h4-mgbr, 4-fluorophenylmagnesiumbromide, 4-fluorphenylmagnesium bromide, 4-flourophenylmagnesium bromide, 4-fluorophenyl magnesiumbromide, grignard reagent | |
Magnésium ; fluorobenzène ; bromure |
Spezifikation
4-Fluorophenylmagnesium bromide | |
0.8M Solution in THF | |
5.0°C | |
F(C6H6)MgBr | |
1.0100g/mL | |
Solubility in water: vigorous reaction. | |
FC1=CC=C([Mg]Br)C=C1 | |
199.31 | |
199.3 | |
1.01 | |
Solution |
Jaune à marron | |
352-13-6, 109-99-9 | |
C6H4BrFMg | |
MFCD00009667 | |
4-fluorophenylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-fluorophenyl, bromo 4-fluorophenyl magnesium, p-fluorophenylmagnesium bromide, 4-fluorophenyl magnesium bromide, 4-f-c6h4-mgbr, 4-fluorophenylmagnesiumbromide, 4-fluorphenylmagnesium bromide, 4-flourophenylmagnesium bromide, 4-fluorophenyl magnesiumbromide, grignard reagent | |
QYBFFRXNNFXREA-UHFFFAOYSA-M | |
Magnésium ; fluorobenzène ; bromure | |
2734897 | |
14 to 17% | |
−21°C |
Sicherheit und Handhabung
GHS P Statement May cause respiratory irritation. Causes severe skin burns and eye damage. Suspected of causing cancer. Highly flammable liquid and vapor. In contact with water releases flammable gas. Reacts violently with water. May form explosive peroxides.
GHS P Statement Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Keep container tightly closed. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
danger
Recommended Storage : le produit peut développer une certaine turbidité ou des précipités lors du stockage
- 4-Fluorophenylmagnesium bromide, 0.8M solution in THF
Signalwort
- Dangers
Gefahrenkategorie
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Gefahrenhinweis
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Sicherheitshinweis
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.