Learn More
Bromure de 4-fluorophénylmagnésium, solution 0,8 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10240703
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 352-13-6, 109-99-9
Formule moléculaire C6H4BrFMg
Poids moléculaire (g/mol) 199.31
Numéro MDL MFCD00009667
Clé InChI QYBFFRXNNFXREA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 4-fluorophenylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-fluorophenyl, bromo 4-fluorophenyl magnesium, p-fluorophenylmagnesium bromide, 4-fluorophenyl magnesium bromide, 4-f-c6h4-mgbr, 4-fluorophenylmagnesiumbromide, 4-fluorphenylmagnesium bromide, 4-flourophenylmagnesium bromide, 4-fluorophenyl magnesiumbromide, grignard reagent
CID PubChem 2734897
Nom IUPAC Magnésium ; fluorobenzène ; bromure
SMILES FC1=CC=C([Mg]Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluorophenylmagnesium bromide
Couleur Jaune à marron
Note relative au nom 0.8M Solution in THF
Point de fusion 5.0°C
Formule linéaire F(C6H6)MgBr
Densité 1.0100g/mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: vigorous reaction.
Poids de la formule 199.3
Pourcentage de pureté 14 to 17%
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 1.01
Quantité 100 mL
Point d’éclair −21°C
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Fluorophenylmagnesium bromide, 0.8M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.