Learn More
Acide 4-fluoronaphtalène-1-boronique, 98 %, Thermo Scientific™
47.75€ - 136.00€
Identifiants chimiques
CAS 182344-25-8
Formule moléculaire C10H8BFO2
Poids moléculaire (g/mol) 189.98
Numéro MDL MFCD04039221
Clé InChI IDCGAEJGZLYEAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoronaphthalene-1-boronic acid, 4-fluoronaphtalene-1-boronic acid, 4-fluoronaphthalen-1-yl-1-boronic acid, 4-fluoronaphthalen-1-yl boronic acid, 4-fluoro-1-naphthyl boronic acid, 4-fluoro-1-naphthaleneboronic acid, boronic acid, 4-fluoro-1-naphthalenyl, akos brn-0210, acmc-209ejb, 4-fluoronaphth-1-ylboronic acid
CID PubChem 2782675
Nom IUPAC Acide (4-fluoronaphthalén-1-yl)boronique
SMILES B(C1=CC=C(C2=CC=CC=C12)F)(O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15469447
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52707.MD
250 mg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15459447
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52707.03
1 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
182344-25-8
189.98
IDCGAEJGZLYEAZ-UHFFFAOYSA-N
2782675
B(C1=CC=C(C2=CC=CC=C12)F)(O)O
C10H8BFO2
MFCD04039221
4-fluoronaphthalene-1-boronic acid, 4-fluoronaphtalene-1-boronic acid, 4-fluoronaphthalen-1-yl-1-boronic acid, 4-fluoronaphthalen-1-yl boronic acid, 4-fluoro-1-naphthyl boronic acid, 4-fluoro-1-naphthaleneboronic acid, boronic acid, 4-fluoro-1-naphthalenyl, akos brn-0210, acmc-209ejb, 4-fluoronaphth-1-ylboronic acid
Acide (4-fluoronaphthalén-1-yl)boronique
Spécification
4-Fluoronaphthalene-1-boronic acid
240°C to 242°C
MFCD04039221
IDCGAEJGZLYEAZ-UHFFFAOYSA-N
Acide (4-fluoronaphthalén-1-yl)boronique
2782675
98%
182344-25-8
C10H8BFO2
4-fluoronaphthalene-1-boronic acid, 4-fluoronaphtalene-1-boronic acid, 4-fluoronaphthalen-1-yl-1-boronic acid, 4-fluoronaphthalen-1-yl boronic acid, 4-fluoro-1-naphthyl boronic acid, 4-fluoro-1-naphthaleneboronic acid, boronic acid, 4-fluoro-1-naphthalenyl, akos brn-0210, acmc-209ejb, 4-fluoronaphth-1-ylboronic acid
B(C1=CC=C(C2=CC=CC=C12)F)(O)O
189.98
189.98
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante