Learn More
4-Fluoro-N,N-diméthyl-2-nitroaniline, 97 %, Thermo Scientific™
25.10€ - 262.00€
Identifiants chimiques
CAS | 69261-01-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H9FN2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 184.17 |
Numéro MDL | MFCD04116334 |
Clé InChI | RGCUVPLVTHHXMT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n,n-dimethyl 4-fluoro-2-nitroaniline, n,n-dimethyl-4-fluoro-2-nitroaniline, benzenamine,4-fluoro-n,n-dimethyl-2-nitro, pubchem3366, acmc-1b82t, 4-fluoro-2-nitrophenyl dimethylamine, 4-fluoranyl-n,n-dimethyl-2-nitro-aniline |
CID PubChem | 16440018 |
Nom IUPAC | 4-fluoro-N,N-diméthyl-2-nitroaniline |
SMILES | CN(C)C1=C(C=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-] |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
69261-01-4 | |
184.17 | |
RGCUVPLVTHHXMT-UHFFFAOYSA-N | |
16440018 | |
CN(C)C1=C(C=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-] |
C8H9FN2O2 | |
MFCD04116334 | |
n,n-dimethyl 4-fluoro-2-nitroaniline, n,n-dimethyl-4-fluoro-2-nitroaniline, benzenamine,4-fluoro-n,n-dimethyl-2-nitro, pubchem3366, acmc-1b82t, 4-fluoro-2-nitrophenyl dimethylamine, 4-fluoranyl-n,n-dimethyl-2-nitro-aniline | |
4-fluoro-N,N-diméthyl-2-nitroaniline |
Spécification
4-Fluoro-N,N-dimethyl-2-nitroaniline | |
C8H9FN2O2 | |
UN2811 | |
RGCUVPLVTHHXMT-UHFFFAOYSA-N | |
4-fluoro-N,N-diméthyl-2-nitroaniline | |
16440018 | |
97% |
69261-01-4 | |
MFCD04116334 | |
n,n-dimethyl 4-fluoro-2-nitroaniline, n,n-dimethyl-4-fluoro-2-nitroaniline, benzenamine,4-fluoro-n,n-dimethyl-2-nitro, pubchem3366, acmc-1b82t, 4-fluoro-2-nitrophenyl dimethylamine, 4-fluoranyl-n,n-dimethyl-2-nitro-aniline | |
CN(C)C1=C(C=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-] | |
184.17 | |
184.17 | |
Solide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H312-H332
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SOLIDES TOXIQUES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante