Learn More
4-Fluoro-N,N-diméthyl-2-nitroaniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15480009
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69261-01-4
Formule moléculaire C8H9FN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 184.17
Numéro MDL MFCD04116334
Clé InChI RGCUVPLVTHHXMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethyl 4-fluoro-2-nitroaniline, n,n-dimethyl-4-fluoro-2-nitroaniline, benzenamine,4-fluoro-n,n-dimethyl-2-nitro, pubchem3366, acmc-1b82t, 4-fluoro-2-nitrophenyl dimethylamine, 4-fluoranyl-n,n-dimethyl-2-nitro-aniline
CID PubChem 16440018
Nom IUPAC 4-fluoro-N,N-diméthyl-2-nitroaniline
SMILES CN(C)C1=C(C=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Fluoro-N,N-dimethyl-2-nitroaniline
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 184.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide