Learn More
Acide 4-fluoro-2-méthoxybenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific™
59.95€ - 199.00€
Identifiants chimiques
CAS 179899-07-1
Formule moléculaire C7H8BFO3
Poids moléculaire (g/mol) 169.95
Numéro MDL MFCD03788423
Clé InChI ADJBXDCXYMCCAD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluoro-2-methoxyphenyl boronic acid, 2-methoxy-4-fluorophenylboronic acid, 4-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 4-fluoro-2-methoxy-phenyl boronic acid, 4-fluoro-2-methoxyphenyl-boronic acid, 5-fluoroanisole-2-boronic acid, 4-fluoro-2-methoxy phenyl boronic acid, boronic acid, 4-fluoro-2-methoxyphenyl, pubchem19716, acmc-1c2tm
CID PubChem 2782672
Nom IUPAC acide (4-fluoro-2-méthoxyphényl)boronique
SMILES COC1=CC(F)=CC=C1B(O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15499737
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52976.03
1 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15409747
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52976.06
5 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
179899-07-1
169.95
ADJBXDCXYMCCAD-UHFFFAOYSA-N
2782672
COC1=CC(F)=CC=C1B(O)O
C7H8BFO3
MFCD03788423
4-fluoro-2-methoxyphenyl boronic acid, 2-methoxy-4-fluorophenylboronic acid, 4-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 4-fluoro-2-methoxy-phenyl boronic acid, 4-fluoro-2-methoxyphenyl-boronic acid, 5-fluoroanisole-2-boronic acid, 4-fluoro-2-methoxy phenyl boronic acid, boronic acid, 4-fluoro-2-methoxyphenyl, pubchem19716, acmc-1c2tm
acide (4-fluoro-2-méthoxyphényl)boronique
Spécification
4-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
131°C to 136°C
MFCD03788423
ADJBXDCXYMCCAD-UHFFFAOYSA-N
acide (4-fluoro-2-méthoxyphényl)boronique
2782672
98%
179899-07-1
C7H8BFO3
4-fluoro-2-methoxyphenyl boronic acid, 2-methoxy-4-fluorophenylboronic acid, 4-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 4-fluoro-2-methoxy-phenyl boronic acid, 4-fluoro-2-methoxyphenyl-boronic acid, 5-fluoroanisole-2-boronic acid, 4-fluoro-2-methoxy phenyl boronic acid, boronic acid, 4-fluoro-2-methoxyphenyl, pubchem19716, acmc-1c2tm
COC1=CC(F)=CC=C1B(O)O
169.95
169.95
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C