Learn More
4'-éthynylacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
136.00€ - 412.00€
Identifiants chimiques
CAS | 42472-69-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 144.17 |
Numéro MDL | MFCD04974025 |
Clé InChI | WHFPFLKZXFBCSO-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 5123626 |
Nom IUPAC | 1-(4-éthynylphényl)éthanone |
SMILES | CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10218423
|
Thermo Scientific Acros
390580010 |
1 g | Flacon en verre |
136.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10773614
|
Thermo Scientific Acros
390580050 |
5 g | Flacon en verre |
412.00€
5g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
42472-69-5 | |
144.17 | |
WHFPFLKZXFBCSO-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-éthynylphényl)éthanone |
C10H8O | |
MFCD04974025 | |
5123626 | |
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#C |
Spécification
4'-Ethynylacetophenone | |
97.5 | |
67.0°C to 70.0°C | |
Authentique | |
C10H8O | |
MFCD04974025 | |
WHFPFLKZXFBCSO-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-éthynylphényl)éthanone | |
5123626 | |
98% |
42472-69-5 | |
100.0 | |
Jaune | |
97.5% min. (GC) | |
CHCC6H4COCH3 | |
1-4-ethynylphenyl ethanone, 1-4-ethynyl-phenyl-ethanone, 4-acetylphenylacetylene, ethanone, 1-4-ethynylphenyl, 4'-ethynylacetophenone, 1-4-ethynylphenyl ethan-1-one, 4-acetylphenylethyne, 4-acetylphenyl acetylene, 1-4-ethynylphenyl-ethanone, ethanone,1-4-ethynylphenyl | |
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#C | |
144.17 | |
144.17 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection/des vêtements de protec
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- 4'-Ethynylacetophenone
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.