Learn More
4'-éthynylacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10218423
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42472-69-5
Formule moléculaire C10H8O
Poids moléculaire (g/mol) 144.17
Numéro MDL MFCD04974025
Clé InChI WHFPFLKZXFBCSO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 5123626
Nom IUPAC 1-(4-éthynylphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Ethynylacetophenone
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 67.0°C to 70.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CHCC6H4COCH3
Quantité 1 g
Synonyme 1-4-ethynylphenyl ethanone, 1-4-ethynyl-phenyl-ethanone, 4-acetylphenylacetylene, ethanone, 1-4-ethynylphenyl, 4'-ethynylacetophenone, 1-4-ethynylphenyl ethan-1-one, 4-acetylphenylethyne, 4-acetylphenyl acetylene, 1-4-ethynylphenyl-ethanone, ethanone,1-4-ethynylphenyl
Poids de la formule 144.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4'-Ethynylacetophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.