Learn More
4-éthylrésorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
48.00€ - 424.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2896-60-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H10O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 138.166 |
Numéro MDL | MFCD00002283 |
Clé InChI | VGMJYYDKPUPTID-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-ethylresorcinol, 1,3-benzenediol, 4-ethyl, 6-ethylresorcinol, resorcinol, 4-ethyl, 1,3-dihydroxy-4-ethylbenzene, 4-ethyl resorcinol, 2,4-dihydroxy-1-ethylbenzene, unii-8ye81t06d5, 4-ethyl-benzene-1,3-diol, 4-ethyl-resorcinol |
CID PubChem | 17927 |
Nom IUPAC | 4-éthylbenzène-1,3-diol |
SMILES | CCC1=C(C=C(C=C1)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11467174
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21575.06 |
5 g |
48.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11477174
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21575.14 |
25 g |
121.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11487174
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21575.22 |
100 g |
424.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is employed as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique actif.
Solubilité
Solubilité dans le méthanol ; presque transparent. Soluble dans l’alcool.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
2896-60-8 | |
138.166 | |
VGMJYYDKPUPTID-UHFFFAOYSA-N | |
17927 | |
CCC1=C(C=C(C=C1)O)O |
C8H10O2 | |
MFCD00002283 | |
4-ethylresorcinol, 1,3-benzenediol, 4-ethyl, 6-ethylresorcinol, resorcinol, 4-ethyl, 1,3-dihydroxy-4-ethylbenzene, 4-ethyl resorcinol, 2,4-dihydroxy-1-ethylbenzene, unii-8ye81t06d5, 4-ethyl-benzene-1,3-diol, 4-ethyl-resorcinol | |
4-éthylbenzène-1,3-diol |
Spécification
4-Ethylresorcinol | |
95°C to 98°C | |
MFCD00002283 | |
4-ethylresorcinol, 1,3-benzenediol, 4-ethyl, 6-ethylresorcinol, resorcinol, 4-ethyl, 1,3-dihydroxy-4-ethylbenzene, 4-ethyl resorcinol, 2,4-dihydroxy-1-ethylbenzene, unii-8ye81t06d5, 4-ethyl-benzene-1,3-diol, 4-ethyl-resorcinol | |
CCC1=C(C=C(C=C1)O)O | |
138.166 | |
138.17 |
2896-60-8 | |
C8H10O2 | |
1238231 | |
VGMJYYDKPUPTID-UHFFFAOYSA-N | |
4-éthylbenzène-1,3-diol | |
17927 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 220-777-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only