Learn More
4-éthylrésorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11487174
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
It is employed as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique actif.
Solubilité
Solubilité dans le méthanol ; presque transparent. Soluble dans l’alcool.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2896-60-8
Formule moléculaire C8H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.166
Numéro MDL MFCD00002283
Clé InChI VGMJYYDKPUPTID-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-ethylresorcinol, 1,3-benzenediol, 4-ethyl, 6-ethylresorcinol, resorcinol, 4-ethyl, 1,3-dihydroxy-4-ethylbenzene, 4-ethyl resorcinol, 2,4-dihydroxy-1-ethylbenzene, unii-8ye81t06d5, 4-ethyl-benzene-1,3-diol, 4-ethyl-resorcinol
CID PubChem 17927
Nom IUPAC 4-éthylbenzène-1,3-diol
SMILES CCC1=C(C=C(C=C1)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethylresorcinol
Point de fusion 95°C to 98°C
Quantité 100 g
Beilstein 1238231
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 98%