Learn More
Chlorure de 4-éthylbenzoyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
49.50€ - 300.00€
Identifiants chimiques
CAS | 16331-45-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H9ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 168.62 |
Numéro MDL | MFCD00000697 |
Clé InChI | AVTLLLZVYYPGFX-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 85368 |
Nom IUPAC | Chlorure de 4-éthylbenzoyle |
SMILES | CCC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11324739
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11698.06 |
5 g |
49.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11419213
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11698.09 |
10 g |
80.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11429213
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11698.18 |
50 g |
300.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
16331-45-6 | |
168.62 | |
AVTLLLZVYYPGFX-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 4-éthylbenzoyle |
C9H9ClO | |
MFCD00000697 | |
85368 | |
CCC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl |
Spécification
4-Ethylbenzoyl chloride | |
235°C to 236°C | |
Acidic | |
MFCD00000697 | |
2206041 | |
AVTLLLZVYYPGFX-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 4-éthylbenzoyle | |
85368 | |
≥98% |
16331-45-6 | |
>110°C (230°F) | |
C9H9ClO | |
UN3265 | |
benzoyl chloride, 4-ethyl, p-ethylbenzoyl chloride, 4-ethylbenzoylchloride, 4-ethylbenzene-1-carbonyl chloride, 4-ethyl-benzoyl chloride, acmc-20amiy, pubchem9725, 4-ethyl benzoyl choride, 4-ethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-ethyl | |
CCC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl | |
168.62 | |
168.62 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque des lésions oculaires graves.
GHS P Statement
P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
RUO – Research Use Only