Learn More
Chlorure de 4-éthylbenzoyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11419213
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16331-45-6
Formule moléculaire C9H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 168.62
Numéro MDL MFCD00000697
Clé InChI AVTLLLZVYYPGFX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 85368
Nom IUPAC Chlorure de 4-éthylbenzoyle
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethylbenzoyl chloride
Densité 1.146
Point d’ébullition 235°C to 236°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Acidic
Indice de réfraction 1.5479
Quantité 10 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 2206041
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme benzoyl chloride, 4-ethyl, p-ethylbenzoyl chloride, 4-ethylbenzoylchloride, 4-ethylbenzene-1-carbonyl chloride, 4-ethyl-benzoyl chloride, acmc-20amiy, pubchem9725, 4-ethyl benzoyl choride, 4-ethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-ethyl
Poids de la formule 168.62
Pourcentage de pureté ≥98%