Learn More
Acide 4-(éthylamino)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
40.95€ - 276.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7409-09-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H11NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 165.19 |
Numéro MDL | MFCD00102118 |
Clé InChI | SWXFMMWYVSYQGF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-ethylamino benzoic acid, 4-ethylaminobenzoic acid, benzoic acid,4-ethylamino, maybridge1_002225, p-athylaminobenzoesaure, swxfmmwyvsyqgf-uhfffaoysa-n |
CID PubChem | 2775249 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10712273
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB10315CB |
250 mg |
40.95€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10512462
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB10315DA |
1 g |
55.25€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10441854
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB10315EA |
10 g |
276.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
7409-09-8 | |
165.19 | |
SWXFMMWYVSYQGF-UHFFFAOYSA-N | |
2775249 |
C9H11NO2 | |
MFCD00102118 | |
4-ethylamino benzoic acid, 4-ethylaminobenzoic acid, benzoic acid,4-ethylamino, maybridge1_002225, p-athylaminobenzoesaure, swxfmmwyvsyqgf-uhfffaoysa-n |
Spécification
4-(Ethylamino)benzoic acid | |
96.5 | |
97% | |
C9H11NO2 | |
MFCD00102118 | |
SWXFMMWYVSYQGF-UHFFFAOYSA-N | |
2775249 | |
97% |
7409-09-8 | |
100.0 | |
Flacon en verre ambré | |
CH3CH2NHC6H4CO2H | |
4-ethylamino benzoic acid, 4-ethylaminobenzoic acid, benzoic acid,4-ethylamino, maybridge1_002225, p-athylaminobenzoesaure, swxfmmwyvsyqgf-uhfffaoysa-n | |
165.19 | |
165.19 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.