Learn More
Acide 4-(éthylamino)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10441854
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 7409-09-8
Formule moléculaire C9H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.19
Numéro MDL MFCD00102118
Clé InChI SWXFMMWYVSYQGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-ethylamino benzoic acid, 4-ethylaminobenzoic acid, benzoic acid,4-ethylamino, maybridge1_002225, p-athylaminobenzoesaure, swxfmmwyvsyqgf-uhfffaoysa-n
CID PubChem 2775249
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-(Ethylamino)benzoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire CH3CH2NHC6H4CO2H
Quantité 10 g
Poids de la formule 165.19
Pourcentage de pureté 97%