Learn More
Ester pinacolique d’acide 4-éthyl-trans-bêta-styrylboronique, 97 %, Thermo Scientific™
37.00€ - 269.00€
Identifiants chimiques
CAS | 870717-91-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H23BO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 258.17 |
Numéro MDL | MFCD08276837 |
Clé InChI | WXXFAINZQODXKD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | e-2-4-ethylstyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-e-2-4-ethylphenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, e-2-4-ethylphenyl vinylboronic acid pinacol ester, trans-2-4-ethylphenyl vinylboronic acid pinacol ester, 2-e-2-4-ethylphenyl vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-e-2-4-ethylphenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole |
CID PubChem | 16218145 |
Nom IUPAC | 2-[(E)-2-(4-éthylphényl) éthényl] -4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane |
SMILES | CCC1=CC=C(C=CB2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15407785
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H30744.MD |
250 mg | |||||||
15487775
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H30744.03 |
1 g |
91.90€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15497775
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H30744.06 |
5 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
870717-91-2 | |
258.17 | |
WXXFAINZQODXKD-UHFFFAOYSA-N | |
16218145 | |
CCC1=CC=C(C=CB2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C=C1 |
C16H23BO2 | |
MFCD08276837 | |
e-2-4-ethylstyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-e-2-4-ethylphenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, e-2-4-ethylphenyl vinylboronic acid pinacol ester, trans-2-4-ethylphenyl vinylboronic acid pinacol ester, 2-e-2-4-ethylphenyl vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-e-2-4-ethylphenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole | |
2-[(E)-2-(4-éthylphényl) éthényl] -4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane |
Spécification
4-Ethyl-trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester | |
46°C to 48°C | |
C16H23BO2 | |
e-2-4-ethylstyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-e-2-4-ethylphenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, e-2-4-ethylphenyl vinylboronic acid pinacol ester, trans-2-4-ethylphenyl vinylboronic acid pinacol ester, 2-e-2-4-ethylphenyl vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-e-2-4-ethylphenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole | |
CCC1=CC=C(C=CB2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C=C1 | |
258.17 | |
258.17 |
870717-91-2 | |
>110°C (230°F) | |
MFCD08276837 | |
WXXFAINZQODXKD-UHFFFAOYSA-N | |
2-[(E)-2-(4-éthylphényl) éthényl] -4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane | |
16218145 | |
97% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante