Learn More
Ester pinacolique d’acide 4-éthyl-trans-bêta-styrylboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15497775
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 870717-91-2
Formule moléculaire C16H23BO2
Poids moléculaire (g/mol) 258.17
Numéro MDL MFCD08276837
Clé InChI WXXFAINZQODXKD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme e-2-4-ethylstyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-e-2-4-ethylphenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, e-2-4-ethylphenyl vinylboronic acid pinacol ester, trans-2-4-ethylphenyl vinylboronic acid pinacol ester, 2-e-2-4-ethylphenyl vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-e-2-4-ethylphenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole
CID PubChem 16218145
Nom IUPAC 2-[2-(4-ethylphenyl)ethenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CCC1=CC=C(C=CB2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethyl-trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester
Point de fusion 46°C to 48°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Poids de la formule 258.17
Pourcentage de pureté 97%