Learn More
Acide 4-(éthoxycarbonyl)benzèneboronique, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
60.00€ - 200.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4334-88-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H11BO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 193.99 |
Numéro MDL | MFCD02179441 |
Clé InChI | ZLNFACCFYUFTLD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-ethoxycarbonylphenyl boronic acid, 4-ethoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-ethoxycarbonyl phenyl boronic acid, 4-ethoxycarbonyl benzeneboronic acid, 4-ethoxycarbonylbenzeneboronic acid, ethyl 4-boronobenzoate, p-ethoxycarbonylphenylboronic acid, ethyl 4-dihydroxyboranyl benzoate, 4-carbethoxyphenylboronic acid, benzoic acid, 4-borono-, 1-ethyl ester |
CID PubChem | 2734350 |
Nom IUPAC | Acide (4-éthoxycarbonylphényl)boronique |
SMILES | CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11481260
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26356.03 |
1 g |
60.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11491260
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26356.06 |
5 g |
200.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid is used as a reactant involved in oxidative hydroxylation for the preparation of phenols, homolytic aromatic substitution, cross-coupling with α-bromocarbonyl compounds, Suzuki-coupling reaction with quinoline carboxylates, trifluoromethylation and carbometalation of ynamides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acide 4-(éthoxycarbonyl)benzèneboronique est utilisé comme réactif impliqué dans l’hydroxylation oxydative pour la préparation des phénols, la substitution aromatique homolytique, le couplage croisé avec les composés α-bromocarbonyles, la réaction de couplage de Suzuki avec les acides quinoléine-carboxyliques, la trifluorométhylation et la carbométalation des ynamides.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
4334-88-7 | |
193.99 | |
ZLNFACCFYUFTLD-UHFFFAOYSA-N | |
2734350 | |
CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O |
C9H11BO4 | |
MFCD02179441 | |
4-ethoxycarbonylphenyl boronic acid, 4-ethoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-ethoxycarbonyl phenyl boronic acid, 4-ethoxycarbonyl benzeneboronic acid, 4-ethoxycarbonylbenzeneboronic acid, ethyl 4-boronobenzoate, p-ethoxycarbonylphenylboronic acid, ethyl 4-dihydroxyboranyl benzoate, 4-carbethoxyphenylboronic acid, benzoic acid, 4-borono-, 1-ethyl ester | |
Acide (4-éthoxycarbonylphényl)boronique |
Spécification
4-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid | |
137°C to 140°C | |
MFCD02179441 | |
ZLNFACCFYUFTLD-UHFFFAOYSA-N | |
Acide (4-éthoxycarbonylphényl)boronique | |
2734350 | |
94% |
4334-88-7 | |
C9H11BO4 | |
4-ethoxycarbonylphenyl boronic acid, 4-ethoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-ethoxycarbonyl phenyl boronic acid, 4-ethoxycarbonyl benzeneboronic acid, 4-ethoxycarbonylbenzeneboronic acid, ethyl 4-boronobenzoate, p-ethoxycarbonylphenylboronic acid, ethyl 4-dihydroxyboranyl benzoate, 4-carbethoxyphenylboronic acid, benzoic acid, 4-borono-, 1-ethyl ester | |
CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O | |
193.99 | |
193.99 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only