Learn More
Acide 4-(éthoxycarbonyl)benzèneboronique, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11481260
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
4-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid is used as a reactant involved in oxidative hydroxylation for the preparation of phenols, homolytic aromatic substitution, cross-coupling with α-bromocarbonyl compounds, Suzuki-coupling reaction with quinoline carboxylates, trifluoromethylation and carbometalation of ynamides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-(éthoxycarbonyl)benzèneboronique est utilisé comme réactif impliqué dans l’hydroxylation oxydative pour la préparation des phénols, la substitution aromatique homolytique, le couplage croisé avec les composés α-bromocarbonyles, la réaction de couplage de Suzuki avec les acides quinoléine-carboxyliques, la trifluorométhylation et la carbométalation des ynamides.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4334-88-7
Formule moléculaire C9H11BO4
Poids moléculaire (g/mol) 193.99
Numéro MDL MFCD02179441
Clé InChI ZLNFACCFYUFTLD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-ethoxycarbonylphenyl boronic acid, 4-ethoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-ethoxycarbonyl phenyl boronic acid, 4-ethoxycarbonyl benzeneboronic acid, 4-ethoxycarbonylbenzeneboronic acid, ethyl 4-boronobenzoate, p-ethoxycarbonylphenylboronic acid, ethyl 4-dihydroxyboranyl benzoate, 4-carbethoxyphenylboronic acid, benzoic acid, 4-borono-, 1-ethyl ester
CID PubChem 2734350
Nom IUPAC Acide (4-éthoxycarbonylphényl)boronique
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Point de fusion 137°C to 140°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 193.99
Pourcentage de pureté 94%