Learn More
Chlore de 4-éthoxybenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
47.30€ - 156.00€
Identifiants chimiques
CAS | 16331-46-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H9ClO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 184.62 |
Clé InChI | XLWQUESMILVIPR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-ethoxybenzoylchloride, p-ethoxybenzoyl chloride, p-ethoxy benzoyl chloride, 4-ethoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-ethoxy, pubchem10868, acmc-209dpj, 4-ethyloxybenzoyl chloride, para-ethoxybenzoyl chloride, ksc493i8n |
CID PubChem | 140059 |
Nom IUPAC | Chlorure de 4-éthoxybenzoyle |
SMILES | CCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11975131
|
Thermo Scientific Acros
434970010 |
1 g |
47.30€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11995131
|
Thermo Scientific Acros
434970050 |
5 g |
156.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
16331-46-7 | |
184.62 | |
4-ethoxybenzoylchloride, p-ethoxybenzoyl chloride, p-ethoxy benzoyl chloride, 4-ethoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-ethoxy, pubchem10868, acmc-209dpj, 4-ethyloxybenzoyl chloride, para-ethoxybenzoyl chloride, ksc493i8n | |
Chlorure de 4-éthoxybenzoyle |
C9H9ClO2 | |
XLWQUESMILVIPR-UHFFFAOYSA-N | |
140059 | |
CCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl |
Spécification
4-Ethoxybenzoyl chloride | |
97.5 | |
Incolore à jaune ou blanc à jaune | |
113°C | |
97.5% min. (GC) | |
C9H9ClO2 | |
XLWQUESMILVIPR-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 4-éthoxybenzoyle | |
140059 | |
98% |
16331-46-7 | |
100.0 | |
128°C to 130°C (6.0 Torr) | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
4-ethoxybenzoylchloride, p-ethoxybenzoyl chloride, p-ethoxy benzoyl chloride, 4-ethoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-ethoxy, pubchem10868, acmc-209dpj, 4-ethyloxybenzoyl chloride, para-ethoxybenzoyl chloride, ksc493i8n | |
CCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl | |
184.62 | |
184.62 | |
Liquide ou LMS |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection /des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Appelez immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à
Mention d’avertissement GHS :danger
- 4-Ethoxybenzoyl chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
- P232-Protéger de l'humidité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.