Learn More
Chlore de 4-éthoxybenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11975131
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16331-46-7
Formule moléculaire C9H9ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 184.62
Clé InChI XLWQUESMILVIPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-ethoxybenzoylchloride, p-ethoxybenzoyl chloride, p-ethoxy benzoyl chloride, 4-ethoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-ethoxy, pubchem10868, acmc-209dpj, 4-ethyloxybenzoyl chloride, para-ethoxybenzoyl chloride, ksc493i8n
CID PubChem 140059
Nom IUPAC Chlorure de 4-éthoxybenzoyle
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethoxybenzoyl chloride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune ou blanc à jaune
Point d’ébullition 128°C to 130°C (6.0 Torr)
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 184.62
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide ou LMS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Ethoxybenzoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P232-Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.