Learn More
4’-éthoxyacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
29.45€ - 255.27€
Identifiants chimiques
CAS | 1676-63-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H12O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 164.20 |
Numéro MDL | MFCD00009095 |
Clé InChI | YJFNFQHMQJCPRG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4'-ethoxyacetophenone, 1-4-ethoxyphenyl ethanone, p-ethoxyacetophenone, 4-ethoxyacetophenone, 1-4-ethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-ethoxyphenyl, 4'-ethoxy acetophenone, acetophenone, p-ethoxy, acetophenone, 4'-ethoxy, 4-ethoxyphenylethanone |
CID PubChem | 72872 |
Nom IUPAC | 1-(4-ethoxyphenyl)ethan-1-one |
SMILES | CCOC1=CC=C(C=C1)C(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11468863
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11031.06 |
5 g |
29.45€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11478863
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11031.14 |
25 g |
79.60€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11488863
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11031.22 |
100 g |
255.27€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4'-Ethoxyacetophenone is used to produce 4-(4-ethoxy-phenyl)-thiazol-2-ylamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe composé 4′-éthoxyacétophénone est utilisé pour produire le composé 4-(4-éthoxy-phényl)-thiazol-2-ylamine.
Solubilité
Soluble dans l’alcool et l’eau (791,1 mg/l).
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Identifiants chimiques
1676-63-7 | |
164.20 | |
YJFNFQHMQJCPRG-UHFFFAOYSA-N | |
72872 | |
CCOC1=CC=C(C=C1)C(C)=O |
C10H12O2 | |
MFCD00009095 | |
4'-ethoxyacetophenone, 1-4-ethoxyphenyl ethanone, p-ethoxyacetophenone, 4-ethoxyacetophenone, 1-4-ethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-ethoxyphenyl, 4'-ethoxy acetophenone, acetophenone, p-ethoxy, acetophenone, 4'-ethoxy, 4-ethoxyphenylethanone | |
1-(4-ethoxyphenyl)ethan-1-one |
Spécification
4'-Ethoxyacetophenone | |
35°C to 38°C | |
134°C (273°F) | |
MFCD00009095 | |
4'-ethoxyacetophenone, 1-4-ethoxyphenyl ethanone, p-ethoxyacetophenone, 4-ethoxyacetophenone, 1-4-ethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-ethoxyphenyl, 4'-ethoxy acetophenone, acetophenone, p-ethoxy, acetophenone, 4'-ethoxy, 4-ethoxyphenylethanone | |
YJFNFQHMQJCPRG-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-ethoxyphenyl)ethan-1-one | |
72872 | |
98% |
1676-63-7 | |
145°C to 146°C (13 mmHg) | |
C10H12O2 | |
636783 | |
Soluble in alcohol,water(791.1mg/L). | |
CCOC1=CC=C(C=C1)C(C)=O | |
164.20 | |
164.2 |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 216-825-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante