Learn More
4’-éthoxyacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11478863
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
4'-Ethoxyacetophenone is used to produce 4-(4-ethoxy-phenyl)-thiazol-2-ylamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé 4′-éthoxyacétophénone est utilisé pour produire le composé 4-(4-éthoxy-phényl)-thiazol-2-ylamine.
Solubilité
Soluble dans l’alcool et l’eau (791,1 mg/l).
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1676-63-7
Formule moléculaire C10H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.20
Numéro MDL MFCD00009095
Clé InChI YJFNFQHMQJCPRG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-ethoxyacetophenone, 1-4-ethoxyphenyl ethanone, p-ethoxyacetophenone, 4-ethoxyacetophenone, 1-4-ethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-ethoxyphenyl, 4'-ethoxy acetophenone, acetophenone, p-ethoxy, acetophenone, 4'-ethoxy, 4-ethoxyphenylethanone
CID PubChem 72872
Nom IUPAC 1-(4-éthoxyphényl)éthanone
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Ethoxyacetophenone
Point de fusion 35°C to 38°C
Point d’ébullition 145°C to 146°C (13 mmHg)
Point d’éclair 134°C (273°F)
Quantité 25 g
Beilstein 636783
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,water(791.1mg/L).
Poids de la formule 164.2
Pourcentage de pureté 98%