Learn More
4-(Cyclopropylcarbamoyl)acide benzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific™
39.33€ - 133.67€
Identifiants chimiques
CAS 515140-26-8
Formule moléculaire C10H12BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 205.02
Numéro MDL MFCD03788419
Clé InChI WCRPDYXXIVYAAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-cyclopropylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-cyclopropylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-cyclopropylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-cyclopropylaminocarbonylphenylboronic acid, 4-n-cyclopropylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-cyclopropylcarbamoyl benzeneboronic acid, 4-cyclopropylamino carbonyl phenyl-boronic acid, acmc-209ku3, 4-borono-n-cyclopropylbenzamide
CID PubChem 2773359
Nom IUPAC [4-(cyclopropylcarbamoyl)phényl] acide boronique
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2CC2)(O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15410326
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53036.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15449807
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53036.03
1 g
133.67€
1g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
515140-26-8
205.02
WCRPDYXXIVYAAJ-UHFFFAOYSA-N
2773359
B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2CC2)(O)O
C10H12BNO3
MFCD03788419
4-cyclopropylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-cyclopropylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-cyclopropylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-cyclopropylaminocarbonylphenylboronic acid, 4-n-cyclopropylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-cyclopropylcarbamoyl benzeneboronic acid, 4-cyclopropylamino carbonyl phenyl-boronic acid, acmc-209ku3, 4-borono-n-cyclopropylbenzamide
[4-(cyclopropylcarbamoyl)phényl] acide boronique
Spécification
4-(Cyclopropylcarbamoyl)benzeneboronic acid
202°C to 206°C
MFCD03788419
WCRPDYXXIVYAAJ-UHFFFAOYSA-N
[4-(cyclopropylcarbamoyl)phényl] acide boronique
2773359
97%
515140-26-8
C10H12BNO3
4-cyclopropylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-cyclopropylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-cyclopropylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-cyclopropylaminocarbonylphenylboronic acid, 4-n-cyclopropylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-cyclopropylcarbamoyl benzeneboronic acid, 4-cyclopropylamino carbonyl phenyl-boronic acid, acmc-209ku3, 4-borono-n-cyclopropylbenzamide
B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2CC2)(O)O
205.02
205.02
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante