Learn More
4-(Cyclopropylcarbamoyl)acide benzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15410326
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 515140-26-8
Formule moléculaire C10H12BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 205.02
Numéro MDL MFCD03788419
Clé InChI WCRPDYXXIVYAAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-cyclopropylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-cyclopropylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-cyclopropylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-cyclopropylaminocarbonylphenylboronic acid, 4-n-cyclopropylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-cyclopropylcarbamoyl benzeneboronic acid, 4-cyclopropylamino carbonyl phenyl-boronic acid, acmc-209ku3, 4-borono-n-cyclopropylbenzamide
CID PubChem 2773359
Nom IUPAC [4-(cyclopropylcarbamoyl)phényl] acide boronique
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2CC2)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Cyclopropylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Point de fusion 202°C to 206°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 205.02
Pourcentage de pureté 97%