Learn More
Acide 4-(cyanométhoxy)phénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
247.00€ - 1026.00€
Identifiants chimiques
CAS | 947533-23-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H8BNO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 176.97 |
Numéro MDL | MFCD09908170 |
Clé InChI | GKJPNYHKHSLHCC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-cyanomethoxyphenylboronic acid, 4-cyanomethoxy phenyl boronic acid, 4-cyanomethoxy phenylboronic acid, acmc-209rtj |
CID PubChem | 21918429 |
Nom IUPAC | Acide [4-(cyanométhoxy)phényl]boronique |
SMILES | OB(O)C1=CC=C(OCC#N)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11916141
|
Thermo Scientific Acros
445400010 |
1 g |
247.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11926141
|
Thermo Scientific Acros
445400050 |
5 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
947533-23-5 | |
176.97 | |
GKJPNYHKHSLHCC-UHFFFAOYSA-N | |
21918429 | |
OB(O)C1=CC=C(OCC#N)C=C1 |
C8H8BNO3 | |
MFCD09908170 | |
4-cyanomethoxyphenylboronic acid, 4-cyanomethoxy phenyl boronic acid, 4-cyanomethoxy phenylboronic acid, acmc-209rtj | |
Acide [4-(cyanométhoxy)phényl]boronique |
Spécification
4-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid | |
96% min. (HPLC) | |
C8H8BNO3 | |
4-cyanomethoxyphenylboronic acid, 4-cyanomethoxy phenyl boronic acid, 4-cyanomethoxy phenylboronic acid, acmc-209rtj | |
OB(O)C1=CC=C(OCC#N)C=C1 | |
176.97 | |
176.97 |
947533-23-5 | |
Bouteille en verre | |
MFCD09908170 | |
GKJPNYHKHSLHCC-UHFFFAOYSA-N | |
Acide [4-(cyanométhoxy)phényl]boronique | |
21918429 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- 4-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.