Learn More
Acide 4-(cyanométhoxy)phénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11926141
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 947533-23-5
Formule moléculaire C8H8BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 176.97
Numéro MDL MFCD09908170
Clé InChI GKJPNYHKHSLHCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-cyanomethoxyphenylboronic acid, 4-cyanomethoxy phenyl boronic acid, 4-cyanomethoxy phenylboronic acid, acmc-209rtj
CID PubChem 21918429
Nom IUPAC Acide [4-(cyanométhoxy)phényl]boronique
SMILES OB(O)C1=CC=C(OCC#N)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 176.97
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.