Learn More
Chlorure de 4-cyanobenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
79.50€ - 998.00€
Identifiants chimiques
CAS | 6068-72-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H4ClNO |
Poids moléculaire (g/mol) | 165.58 |
Numéro MDL | MFCD00001822 |
Clé InChI | USEDMAWWQDFMFY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-cyanobenzoylchloride, 4-cyano-benzoyl chloride, p-cyanobenzoyl chloride, unii-2577fde7a8, benzoyl chloride, 4-cyano, 4cyanobenzoyl chloride, 4-cyano-benzoylchloride, 4-cyanobenzoyl-chloride, 4-cyanpbenzoyl chloride, 4-cyano benzoylchloride |
CID PubChem | 80172 |
Nom IUPAC | Chlorure de 4-cyanobenzoyle |
SMILES | ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11495757
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24333.06 |
5 g |
79.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11405767
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24333.14 |
25 g |
316.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11415767
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24333.22 |
100 g |
998.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is a reactant for organocatalytic tandem three component reactions of aldehyde, alkyl vinyl ketone, and amide. It is also employed as a reactant for synthesis of selective angiotensin II AT2 receptor agonists with reduced CYP 450 inhibition, allosteric glucokinase activators, hydantoin derivatives with antiproliferative activity, thiohydantoins and P2X7 receptor antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl s’agit d’un réactif pour les réactions organocatalytiques en tandem à trois composants de l’aldéhyde, de l’alkyle vinyle cétone et de l’amide. Il est également utilisé comme réactif pour la synthèse d’agonistes sélectifs des récepteurs AT2 de l’angiotensine II avec une inhibition réduite du CYP 450, des activateurs de glucokinase allostérique, des dérivés de l’hydantoïne avec une activité antiproliférative, des thiohydantoines et des antagonistes des récepteurs P2X7.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Stocker sous gaz inerte sec. Tenir à l’écart de l’humidité, des agents oxydants, des acides, des bases, des métaux actifs, des amines et des alcools.
Chemical Identifiers
6068-72-0 | |
165.58 | |
USEDMAWWQDFMFY-UHFFFAOYSA-N | |
80172 | |
ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N |
C8H4ClNO | |
MFCD00001822 | |
4-cyanobenzoylchloride, 4-cyano-benzoyl chloride, p-cyanobenzoyl chloride, unii-2577fde7a8, benzoyl chloride, 4-cyano, 4cyanobenzoyl chloride, 4-cyano-benzoylchloride, 4-cyanobenzoyl-chloride, 4-cyanpbenzoyl chloride, 4-cyano benzoylchloride | |
Chlorure de 4-cyanobenzoyle |
Specifications
4-Cyanobenzoyl chloride | |
68°C to 70°C | |
C8H4ClNO | |
UN3261 | |
Moisture sensitive | |
Reacts with water. | |
ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N | |
165.58 | |
165.58 |
6068-72-0 | |
Irritating | |
MFCD00001822 | |
386729 | |
4-cyanobenzoylchloride, 4-cyano-benzoyl chloride, p-cyanobenzoyl chloride, unii-2577fde7a8, benzoyl chloride, 4-cyano, 4cyanobenzoyl chloride, 4-cyano-benzoylchloride, 4-cyanobenzoyl-chloride, 4-cyanpbenzoyl chloride, 4-cyano benzoylchloride | |
USEDMAWWQDFMFY-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 4-cyanobenzoyle | |
80172 | |
98% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 228-005-5
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only