Learn More
Chlorure de 4-cyanobenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11415767
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
It is a reactant for organocatalytic tandem three component reactions of aldehyde, alkyl vinyl ketone, and amide. It is also employed as a reactant for synthesis of selective angiotensin II AT2 receptor agonists with reduced CYP 450 inhibition, allosteric glucokinase activators, hydantoin derivatives with antiproliferative activity, thiohydantoins and P2X7 receptor antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un réactif pour les réactions organocatalytiques en tandem à trois composants de l’aldéhyde, de l’alkyle vinyle cétone et de l’amide. Il est également utilisé comme réactif pour la synthèse d’agonistes sélectifs des récepteurs AT2 de l’angiotensine II avec une inhibition réduite du CYP 450, des activateurs de glucokinase allostérique, des dérivés de l’hydantoïne avec une activité antiproliférative, des thiohydantoines et des antagonistes des récepteurs P2X7.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Stocker sous gaz inerte sec. Tenir à l’écart de l’humidité, des agents oxydants, des acides, des bases, des métaux actifs, des amines et des alcools.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6068-72-0
Formule moléculaire C8H4ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 165.58
Numéro MDL MFCD00001822
Clé InChI USEDMAWWQDFMFY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-cyanobenzoylchloride, 4-cyano-benzoyl chloride, p-cyanobenzoyl chloride, unii-2577fde7a8, benzoyl chloride, 4-cyano, 4cyanobenzoyl chloride, 4-cyano-benzoylchloride, 4-cyanobenzoyl-chloride, 4-cyanpbenzoyl chloride, 4-cyano benzoylchloride
CID PubChem 80172
Nom IUPAC Chlorure de 4-cyanobenzoyle
SMILES ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyanobenzoyl chloride
Point de fusion 68°C to 70°C
Odeur Irritating
Quantité 100 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 386729
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 165.58
Pourcentage de pureté 98%