Learn More
4-cyano-3-fluoropyridine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
140.00€ - 520.00€
Identifiants chimiques
CAS | 113770-88-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H3FN2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 122.102 |
Numéro MDL | MFCD04112524 |
Clé InChI | RFQHDTRSEWCXJP-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 22156440 |
Nom IUPAC | 3-fluoropyridine-4-carbonitrile |
SMILES | C1=CN=CC(=C1C#N)F |
Description
4-Cyano-3-fluoropyridine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications4-Cyano-3-fluoropyridine est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
Identifiants chimiques
113770-88-0 | |
122.102 | |
RFQHDTRSEWCXJP-UHFFFAOYSA-N | |
3-fluoropyridine-4-carbonitrile |
C6H3FN2 | |
MFCD04112524 | |
22156440 | |
C1=CN=CC(=C1C#N)F |
Spécification
4-Cyano-3-fluoropyridine | |
Blanc à jaune | |
MFCD04112524 | |
3-fluoro-4-cyanopyridine, 3-fluoroisonicotinonitrile, 3-fluoro-4-cyano-pyridine, 3-fluoro-isonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile,3-fluoro, 4-pyridinecarbonitrile, 3-fluoro, 4-pyridinecarbonitrile,3-fluoro-9ci, 3-fluoro-4-pyridinecarbonitrile, 3-fluoranylpyridine-4-carbonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, 3-fluoro-9ci | |
RFQHDTRSEWCXJP-UHFFFAOYSA-N | |
3-fluoropyridine-4-carbonitrile | |
22156440 | |
95% |
113770-88-0 | |
C6H3FN2 | |
UN3439 | |
Slightly soluble in water. | |
C1=CN=CC(=C1C#N)F | |
122.102 | |
122.1 | |
Cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H312-H332-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITRILES, SOLIDES, TOXIQUES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
missing translation for 'storageNote' : 2° à 8°C
Recommended Storage : À conserver au froid
RUO – Research Use Only