Learn More
4-cyano-3-fluoropyridine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15468148
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
4-Cyano-3-fluoropyridine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Cyano-3-fluoropyridine est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 113770-88-0
Formule moléculaire C6H3FN2
Poids moléculaire (g/mol) 122.102
Numéro MDL MFCD04112524
Clé InChI RFQHDTRSEWCXJP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 22156440
Nom IUPAC 3-fluoropyridine-4-carbonitrile
SMILES C1=CN=CC(=C1C#N)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyano-3-fluoropyridine
Couleur Blanc à jaune
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Synonyme 3-fluoro-4-cyanopyridine, 3-fluoroisonicotinonitrile, 3-fluoro-4-cyano-pyridine, 3-fluoro-isonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile,3-fluoro, 4-pyridinecarbonitrile, 3-fluoro, 4-pyridinecarbonitrile,3-fluoro-9ci, 3-fluoro-4-pyridinecarbonitrile, 3-fluoranylpyridine-4-carbonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, 3-fluoro-9ci
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 122.1
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Cristalline