Learn More
Acide 4-cyano-3-fluorophénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
59.80€ - 568.00€
Identifiants chimiques
CAS | 843663-18-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H5BFNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 164.93 |
Numéro MDL | MFCD03411549 |
Clé InChI | DECWLXUOZUMPBF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-cyano-3-fluorobenzeneboronic acid, 4-cyano-3-fluorophenyl boronic acid, 4-borono-2-fluorobenzonitrile, 4-cyano-3-fluoro-phenyl boronic acid, 4-cyano-3-fluoro phenyl boronic acid, 3-fluoro-4-cyanophenylboronic acid, boronic acid, 4-cyano-3-fluorophenyl, 4-cyano-3-fluorophenylboronicacid, pubchem1801, acmc-209pug |
CID PubChem | 2783130 |
Nom IUPAC | Acide (4-cyano-3-fluorophényl)boronique |
SMILES | OB(O)C1=CC(F)=C(C=C1)C#N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13488608
|
Thermo Scientific Acros
448710010 |
1 g |
59.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13498608
|
Thermo Scientific Acros
448710050 |
5 g |
182.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13408618
|
Thermo Scientific Acros
448710250 |
25 g | N/A | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
843663-18-3 | |
164.93 | |
DECWLXUOZUMPBF-UHFFFAOYSA-N | |
2783130 | |
OB(O)C1=CC(F)=C(C=C1)C#N |
C7H5BFNO2 | |
MFCD03411549 | |
4-cyano-3-fluorobenzeneboronic acid, 4-cyano-3-fluorophenyl boronic acid, 4-borono-2-fluorobenzonitrile, 4-cyano-3-fluoro-phenyl boronic acid, 4-cyano-3-fluoro phenyl boronic acid, 3-fluoro-4-cyanophenylboronic acid, boronic acid, 4-cyano-3-fluorophenyl, 4-cyano-3-fluorophenylboronicacid, pubchem1801, acmc-209pug | |
Acide (4-cyano-3-fluorophényl)boronique |
Spécification
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid | |
362°C to 366°C | |
Flacon en verre | |
MFCD03411549 | |
DECWLXUOZUMPBF-UHFFFAOYSA-N | |
Acide (4-cyano-3-fluorophényl)boronique | |
2783130 | |
97% |
843663-18-3 | |
97% | |
C7H5BFNO2 | |
4-cyano-3-fluorobenzeneboronic acid, 4-cyano-3-fluorophenyl boronic acid, 4-borono-2-fluorobenzonitrile, 4-cyano-3-fluoro-phenyl boronic acid, 4-cyano-3-fluoro phenyl boronic acid, 3-fluoro-4-cyanophenylboronic acid, boronic acid, 4-cyano-3-fluorophenyl, 4-cyano-3-fluorophenylboronicacid, pubchem1801, acmc-209pug | |
OB(O)C1=CC(F)=C(C=C1)C#N | |
164.93 | |
164.93 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- 4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.