Learn More
Acide 4-cyano-3-fluorophénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13408618
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 843663-18-3
Formule moléculaire C7H5BFNO2
Poids moléculaire (g/mol) 164.93
Numéro MDL MFCD03411549
Clé InChI DECWLXUOZUMPBF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-cyano-3-fluorobenzeneboronic acid, 4-cyano-3-fluorophenyl boronic acid, 4-borono-2-fluorobenzonitrile, 4-cyano-3-fluoro-phenyl boronic acid, 4-cyano-3-fluoro phenyl boronic acid, 3-fluoro-4-cyanophenylboronic acid, boronic acid, 4-cyano-3-fluorophenyl, 4-cyano-3-fluorophenylboronicacid, pubchem1801, acmc-209pug
CID PubChem 2783130
Nom IUPAC Acide (4-cyano-3-fluorophényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC(F)=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
Point de fusion 362°C to 366°C
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 164.93
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.