Learn More
Chlorhydrate de 4-chlorophénylhydrazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
28.90€ - 236.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1073-70-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H7ClN2·HCl |
Poids moléculaire (g/mol) | 179.05 |
Numéro MDL | MFCD00012943 |
Clé InChI | YQVZREHUWCCHHX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-chlorophenylhydrazine hydrochloride, 4-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, p-chlorophenylhydrazine hydrochloride, p-chlorophenylhydrazine hcl, 4-chlorophenylhydrazine hcl, 1-4-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, 4-chloro-phenyl-hydrazine hydrochloride, chlorophenylhydrazine 4-hcl, hydrazine, 4-chlorophenyl-, monohydrochloride, 4-chlorophenylhydrazine, chloride |
CID PubChem | 71600 |
Nom IUPAC | (4-chlorophényl)hydrazine;chlorhydrate |
SMILES | C1=CC(=CC=C1NN)Cl.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10425872
|
Thermo Scientific Acros
404950050 |
5 g |
28.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10301301
|
Thermo Scientific Acros
404950250 |
25 g |
87.70€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13408558
|
Thermo Scientific Acros
404951000 |
100 g |
236.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1073-70-7 | |
179.05 | |
YQVZREHUWCCHHX-UHFFFAOYSA-N | |
71600 | |
C1=CC(=CC=C1NN)Cl.Cl |
C6H7ClN2·HCl | |
MFCD00012943 | |
4-chlorophenylhydrazine hydrochloride, 4-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, p-chlorophenylhydrazine hydrochloride, p-chlorophenylhydrazine hcl, 4-chlorophenylhydrazine hcl, 1-4-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, 4-chloro-phenyl-hydrazine hydrochloride, chlorophenylhydrazine 4-hcl, hydrazine, 4-chlorophenyl-, monohydrochloride, 4-chlorophenylhydrazine, chloride | |
(4-chlorophényl)hydrazine;chlorhydrate |
Spécification
4-Chlorophenylhydrazine hydrochloride | |
1073-70-7 | |
100.0 | |
Rose à blanc | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
NHNH2C6H4Cl·HCl | |
15,I,106 | |
YQVZREHUWCCHHX-UHFFFAOYSA-N | |
(4-chlorophényl)hydrazine;chlorhydrate | |
71600 | |
97% |
97% | |
96.0 | |
203.0°C | |
1% max. | |
96.0 to 104% (Argentometry) | |
C6H7ClN2·HCl | |
MFCD00012943 | |
4-chlorophenylhydrazine hydrochloride, 4-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, p-chlorophenylhydrazine hydrochloride, p-chlorophenylhydrazine hcl, 4-chlorophenylhydrazine hcl, 1-4-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, 4-chloro-phenyl-hydrazine hydrochloride, chlorophenylhydrazine 4-hcl, hydrazine, 4-chlorophenyl-, monohydrochloride, 4-chlorophenylhydrazine, chloride | |
C1=CC(=CC=C1NN)Cl.Cl | |
179.05 | |
179.05 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS D’INHALATION :Retirer
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 214-030-9
- 4-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO – Research Use Only