Learn More
Chlorhydrate de 4-chlorophénylhydrazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10301301
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1073-70-7
Formule moléculaire C6H7ClN2·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 179.05
Numéro MDL MFCD00012943
Clé InChI YQVZREHUWCCHHX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorophenylhydrazine hydrochloride, 4-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, p-chlorophenylhydrazine hydrochloride, p-chlorophenylhydrazine hcl, 4-chlorophenylhydrazine hcl, 1-4-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, 4-chloro-phenyl-hydrazine hydrochloride, chlorophenylhydrazine 4-hcl, hydrazine, 4-chlorophenyl-, monohydrochloride, 4-chlorophenylhydrazine, chloride
CID PubChem 71600
Nom IUPAC (4-chlorophényl)hydrazine;chlorhydrate
SMILES C1=CC(=CC=C1NN)Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 203.0°C
Couleur Rose à blanc
Perte à la dessiccation 1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96.0 to 104% (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NHNH2C6H4Cl·HCl
Quantité 25 g
Beilstein 15,I,106
Poids de la formule 179.05
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.