Learn More
Chlorure de 4-chlorobutyryle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
26.10€ - 85.20€
Identifiants chimiques
CAS | 4635-59-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H6Cl2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 140.991 |
Numéro MDL | MFCD00000754 |
Clé InChI | CDIIZULDSLKBKV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-chlorobutyryl chloride, butanoyl chloride, 4-chloro, 4-chlorobutanoic acid chloride, 4-chlorobutyric acid chloride, 4-chlorobutyroyl chloride, gamma-chlorobutyryl chloride, 4-chlorobutyrylchloride, gamma-chlorobutyroyl chloride, unii-3663u0vkri, butyryl chloride, 4-chloro |
CID PubChem | 78370 |
Nom IUPAC | Chlorure de 4-chlorobutanoyle |
SMILES | C(CC(=O)Cl)CCl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11324749
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12249.09 |
10 g |
26.10€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11444953
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12249.30 |
250 g |
31.10€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11434953
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12249.0B |
1000 g |
85.20€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4-Chlorobutyryl chloride (4-CBCl) is mainly used in the production of pharmaceuticals and agrochemicals. It is used as pyrazinamide intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 4-chlorure de chlorobutyryl (4-CBCL) est principalement utilisé dans la production de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Il est utilisé comme intermédiaire de pyrazinamide.
Solubilité
Soluble dans l’éther diéthylique, l’éthanol, légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’abri des oxydants, des bases,
Identifiants chimiques
4635-59-0 | |
140.991 | |
CDIIZULDSLKBKV-UHFFFAOYSA-N | |
78370 | |
C(CC(=O)Cl)CCl |
C4H6Cl2O | |
MFCD00000754 | |
4-chlorobutyryl chloride, butanoyl chloride, 4-chloro, 4-chlorobutanoic acid chloride, 4-chlorobutyric acid chloride, 4-chlorobutyroyl chloride, gamma-chlorobutyryl chloride, 4-chlorobutyrylchloride, gamma-chlorobutyroyl chloride, unii-3663u0vkri, butyryl chloride, 4-chloro | |
Chlorure de 4-chlorobutanoyle |
Spécification
4-Chlorobutyryl chloride | |
-49°C | |
173°C to 174°C | |
Acrid | |
ClCH2CH2CH2COCl | |
MFCD00000754 | |
773860 | |
4-chlorobutyryl chloride, butanoyl chloride, 4-chloro, 4-chlorobutanoic acid chloride, 4-chlorobutyric acid chloride, 4-chlorobutyroyl chloride, gamma-chlorobutyryl chloride, 4-chlorobutyrylchloride, gamma-chlorobutyroyl chloride, unii-3663u0vkri, butyryl chloride, 4-chloro | |
CDIIZULDSLKBKV-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 4-chlorobutanoyle | |
78370 | |
98% |
4635-59-0 | |
1.258 | |
85°C (185°F) | |
C4H6Cl2O | |
1.461 | |
UN2927 | |
Moisture sensitive | |
soluble in diethyl ether,ethanol,slightly soluble in water. | |
C(CC(=O)Cl)CCl | |
140.991 | |
141 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H330-H314-H318-H227
Toxique en cas d’ingestion.
Mortel par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Provoque des lésions oculaires graves.
Liquide combustible.
P210-P234-P235-P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P390-P501c
H227-H290-H302-H314-H330-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :I
missing translation for 'einecsNumber' : 225-059-1
missing translation for 'rtecsNumber' : EM1406000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only