Learn More
Chlorure de 4-chlorobutyryle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11444953
Click to view available options
Quantité:
10 g
250 g
1000 g
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
4-Chlorobutyryl chloride (4-CBCl) is mainly used in the production of pharmaceuticals and agrochemicals. It is used as pyrazinamide intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-chlorure de chlorobutyryl (4-CBCL) est principalement utilisé dans la production de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Il est utilisé comme intermédiaire de pyrazinamide.
Solubilité
Soluble dans l’éther diéthylique, l’éthanol, légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’abri des oxydants, des bases,
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4635-59-0
Formule moléculaire C4H6Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 140.991
Numéro MDL MFCD00000754
Clé InChI CDIIZULDSLKBKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorobutyryl chloride, butanoyl chloride, 4-chloro, 4-chlorobutanoic acid chloride, 4-chlorobutyric acid chloride, 4-chlorobutyroyl chloride, gamma-chlorobutyryl chloride, 4-chlorobutyrylchloride, gamma-chlorobutyroyl chloride, unii-3663u0vkri, butyryl chloride, 4-chloro
CID PubChem 78370
Nom IUPAC Chlorure de 4-chlorobutanoyle
SMILES C(CC(=O)Cl)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobutyryl chloride
Point de fusion -49°C
Densité 1.258
Point d’ébullition 173°C to 174°C
Point d’éclair 85°C (185°F)
Odeur Acrid
Formule linéaire ClCH2CH2CH2COCl
Indice de réfraction 1.461
Quantité 250 g
Numéro UN UN2927
Beilstein 773860
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité soluble in diethyl ether,ethanol,slightly soluble in water.
Poids de la formule 141
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chlorobutyryl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 4-Chlorobutyryl chloride