Learn More
4-chloro-8-(trifluorométhyl)quinoléine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
58.80€ - 226.00€
Identifiants chimiques
CAS | 23779-97-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H5ClF3N |
Poids moléculaire (g/mol) | 231.602 |
Numéro MDL | MFCD00134578 |
Clé InChI | LINGICLAECZKAW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-chloro-8-trifluoromethyl quinoline, 4-chloro-8-trifluoromethyl-quinoline, pubchem5859, acmc-1ccrg, 4-chloro-8-trifluoromethyl quinolline, quinoline, 4-chloro-8-trifluoromethyl |
CID PubChem | 90262 |
Nom IUPAC | 4-chloro-8-(trifluorométhyl)quinoléine |
SMILES | C1=CC2=C(C=CN=C2C(=C1)C(F)(F)F)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11493537
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17301.03 |
1 g |
58.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11403547
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17301.06 |
5 g | |||||||
Description
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Faible solubilité dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
23779-97-7 | |
231.602 | |
LINGICLAECZKAW-UHFFFAOYSA-N | |
90262 | |
C1=CC2=C(C=CN=C2C(=C1)C(F)(F)F)Cl |
C10H5ClF3N | |
MFCD00134578 | |
4-chloro-8-trifluoromethyl quinoline, 4-chloro-8-trifluoromethyl-quinoline, pubchem5859, acmc-1ccrg, 4-chloro-8-trifluoromethyl quinolline, quinoline, 4-chloro-8-trifluoromethyl | |
4-chloro-8-(trifluorométhyl)quinoléine |
Spécification
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline | |
80°C to 82°C | |
MFCD00134578 | |
Low solubility in water. | |
C1=CC2=C(C=CN=C2C(=C1)C(F)(F)F)Cl | |
231.602 | |
231.61 |
23779-97-7 | |
C10H5ClF3N | |
4-chloro-8-trifluoromethyl quinoline, 4-chloro-8-trifluoromethyl-quinoline, pubchem5859, acmc-1ccrg, 4-chloro-8-trifluoromethyl quinolline, quinoline, 4-chloro-8-trifluoromethyl | |
LINGICLAECZKAW-UHFFFAOYSA-N | |
4-chloro-8-(trifluorométhyl)quinoléine | |
90262 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 245-880-9
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only