Learn More
4-chloro-8-(trifluorométhyl)quinoléine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11403547
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Faible solubilité dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23779-97-7
Formule moléculaire C10H5ClF3N
Poids moléculaire (g/mol) 231.602
Numéro MDL MFCD00134578
Clé InChI LINGICLAECZKAW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-8-trifluoromethyl quinoline, 4-chloro-8-trifluoromethyl-quinoline, pubchem5859, acmc-1ccrg, 4-chloro-8-trifluoromethyl quinolline, quinoline, 4-chloro-8-trifluoromethyl
CID PubChem 90262
Nom IUPAC 4-chloro-8-(trifluorométhyl)quinoléine
SMILES C1=CC2=C(C=CN=C2C(=C1)C(F)(F)F)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Point de fusion 80°C to 82°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Low solubility in water.
Poids de la formule 231.61
Pourcentage de pureté 98%