Learn More
4-chloro-2-méthoxyphénol, 99 %, Thermo Scientific™
51.80€ - 85.90€
Identifiants chimiques
CAS 16766-30-6
Formule moléculaire C7H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 158.58
Numéro MDL MFCD00070774
Clé InChI FVZQMMMRFNURSH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 28050
Nom IUPAC 4-chloro-2-méthoxyphénol
SMILES COC1=CC(Cl)=CC=C1O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10099932
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
294110050
5 g Flacon en verre
51.80€
5g
10081751
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
294110100
10 g Flacon en verre
85.90€
10g
Identifiants chimiques
16766-30-6
158.58
FVZQMMMRFNURSH-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-2-méthoxyphénol
C7H7ClO2
MFCD00070774
28050
COC1=CC(Cl)=CC=C1O
Spécification
4-Chloro-2-methoxyphenol
16766-30-6
100.0
Jaune à marron
241.0°C
Authentique
C7H7ClO2
1.5575 to 1.5595
1.3
FVZQMMMRFNURSH-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-2-méthoxyphénol
28050
99%
99%
98.5
16.0°C to 17.0°C
1.3000g/mL
>110°C
99%
ClC6H3(OCH3)OH
MFCD00070774
4-chloroguaiacol, phenol, 4-chloro-2-methoxy, 4-chloro-2-methoxy-phenol, 2-methoxy-4-chloro-phenol, pubchem3665, acmc-209dwx, #, phenol,4-chloro-2-methoxy, 4-chloranyl-2-methoxy-phenol, fvzqmmmrfnursh-uhfffaoysa
COC1=CC(Cl)=CC=C1O
158.58
158.58
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Nocif par contact cutané.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
Identifiant produit
  • 4-Chloro-2-methoxyphenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.