Learn More
4-chloro-2-méthoxyphénol, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10081751
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Identifiants chimiques
CAS 16766-30-6
Formule moléculaire C7H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 158.58
Numéro MDL MFCD00070774
Clé InChI FVZQMMMRFNURSH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 28050
Nom IUPAC 4-chloro-2-méthoxyphénol
SMILES COC1=CC(Cl)=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2-methoxyphenol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 16.0°C to 17.0°C
Couleur Jaune à marron
Densité 1.3000g/mL
Point d’ébullition 241.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H3(OCH3)OH
Indice de réfraction 1.5575 to 1.5595
Quantité 10 g
Gravité spécifique 1.3
Synonyme 4-chloroguaiacol, phenol, 4-chloro-2-methoxy, 4-chloro-2-methoxy-phenol, 2-methoxy-4-chloro-phenol, pubchem3665, acmc-209dwx, #, phenol,4-chloro-2-methoxy, 4-chloranyl-2-methoxy-phenol, fvzqmmmrfnursh-uhfffaoysa
Poids de la formule 158.58
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chloro-2-methoxyphenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.