Learn More
4-Chloro-2-fluorobenzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
98.35€ - 364.00€
Identifiants chimiques
CAS | 72235-57-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H7ClFN |
Poids moléculaire (g/mol) | 159.588 |
Numéro MDL | MFCD06212852 |
Clé InChI | ODMMHGMIZYLHNN-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 2724910 |
Nom IUPAC | (4-chloro-2-fluorophényl)méthanamine |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1Cl)F)CN |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11401260
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26352.03 |
1 g | N/A | ||||||
11411260
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26352.06 |
5 g |
364.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
72235-57-5 | |
159.588 | |
ODMMHGMIZYLHNN-UHFFFAOYSA-N | |
(4-chloro-2-fluorophényl)méthanamine |
C7H7ClFN | |
MFCD06212852 | |
2724910 | |
C1=CC(=C(C=C1Cl)F)CN |
Spécification
4-Chloro-2-fluorobenzylamine | |
C7H7ClFN | |
UN2735 | |
4-chloro-2-fluorobenzylamine, 4-chloro-2-fluorophenyl methanamine, 4-chloro-2-fluorobenzyl amine, benzenemethanamine,4-chloro-2-fluoro, benzenemethanamine, 4-chloro-2-fluoro, 1-4-chloro-2-fluorophenyl methanamine, 4-chloro-2-fluorophenyl methylamine, 2-fluoro-4-chlorobenzylamine, rarechem al bw 0773, timtec-bb sbb003972 | |
C1=CC(=C(C=C1Cl)F)CN | |
159.588 | |
159.59 |
72235-57-5 | |
MFCD06212852 | |
Air Sensitive | |
ODMMHGMIZYLHNN-UHFFFAOYSA-N | |
(4-chloro-2-fluorophényl)méthanamine | |
2724910 | |
97% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante