Learn More
4-Chloro-2-fluorobenzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11401260
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72235-57-5
Formule moléculaire C7H7ClFN
Poids moléculaire (g/mol) 159.588
Numéro MDL MFCD06212852
Clé InChI ODMMHGMIZYLHNN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2724910
Nom IUPAC (4-chloro-2-fluorophényl)méthanamine
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)F)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2-fluorobenzylamine
Quantité 1 g
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme 4-chloro-2-fluorobenzylamine, 4-chloro-2-fluorophenyl methanamine, 4-chloro-2-fluorobenzyl amine, benzenemethanamine,4-chloro-2-fluoro, benzenemethanamine, 4-chloro-2-fluoro, 1-4-chloro-2-fluorophenyl methanamine, 4-chloro-2-fluorophenyl methylamine, 2-fluoro-4-chlorobenzylamine, rarechem al bw 0773, timtec-bb sbb003972
Poids de la formule 159.59
Pourcentage de pureté 97%