Learn More
4-Chloro-2,6-difluorophénol, 97 %, Thermo Scientific™
70.12€ - 232.00€
Identifiants chimiques
CAS 164790-68-5
Formule moléculaire C6H3ClF2O
Poids moléculaire (g/mol) 164.54
Numéro MDL MFCD06660242
Clé InChI BVXYFECYLILSJV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 4-chloro-2,6-difluoro, 2,6-difluoro-4-chlorophenol, pubchem22725, acmc-209drt, intermediates-zcf02236
CID PubChem 17750691
Nom IUPAC 4-chloro-2,6-difluorophénol
SMILES OC1=C(F)C=C(Cl)C=C1F
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11451270
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26359.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11461270
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26359.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
164790-68-5
164.54
BVXYFECYLILSJV-UHFFFAOYSA-N
17750691
OC1=C(F)C=C(Cl)C=C1F
C6H3ClF2O
MFCD06660242
phenol, 4-chloro-2,6-difluoro, 2,6-difluoro-4-chlorophenol, pubchem22725, acmc-209drt, intermediates-zcf02236
4-chloro-2,6-difluorophénol
Spécification
4-Chloro-2,6-difluorophenol
C6H3ClF2O
UN3261
BVXYFECYLILSJV-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-2,6-difluorophénol
17750691
97%
164790-68-5
MFCD06660242
phenol, 4-chloro-2,6-difluoro, 2,6-difluoro-4-chlorophenol, pubchem22725, acmc-209drt, intermediates-zcf02236
OC1=C(F)C=C(Cl)C=C1F
164.54
164.54
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H311-H314-H318
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302+H312-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante