Learn More
4-Chloro-2,6-difluorophénol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11451270
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 164790-68-5
Formule moléculaire C6H3ClF2O
Poids moléculaire (g/mol) 164.54
Numéro MDL MFCD06660242
Clé InChI BVXYFECYLILSJV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 4-chloro-2,6-difluoro, 2,6-difluoro-4-chlorophenol, pubchem22725, acmc-209drt, intermediates-zcf02236
CID PubChem 17750691
Nom IUPAC 4-chloro-2,6-difluorophénol
SMILES OC1=C(F)C=C(Cl)C=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2,6-difluorophenol
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Poids de la formule 164.54
Pourcentage de pureté 97%