Learn More
Chlorure de 4-butylbenzène-1-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
49.95€ - 109.00€
Identifiants chimiques
CAS | 54997-92-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H13ClO2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 232.72 |
Numéro MDL | MFCD00173908 |
Clé InChI | OVFZELSNOHIDEF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-butylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-n-butylbenzenesulfonyl chloride, 4-n-butyl benzenesulphonyl chloride, 4-butyl-benzenesulfonyl chloride, 4-n-butylphenylsulfonyl chloride, 4-n-butylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-butyl, 4-butylphenyl chlorosulfone, pubchem5484, 4-n-butylbenzenesulfonylchloride |
CID PubChem | 2737352 |
SMILES | CCCCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10447222
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB10243EA |
10 g |
49.95€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10294974
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB10243EB |
25 g |
109.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
54997-92-1 | |
232.72 | |
OVFZELSNOHIDEF-UHFFFAOYSA-N | |
2737352 |
C10H13ClO2S | |
MFCD00173908 | |
4-butylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-n-butylbenzenesulfonyl chloride, 4-n-butyl benzenesulphonyl chloride, 4-butyl-benzenesulfonyl chloride, 4-n-butylphenylsulfonyl chloride, 4-n-butylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-butyl, 4-butylphenyl chlorosulfone, pubchem5484, 4-n-butylbenzenesulfonylchloride | |
CCCCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O |
Spécification
4-Butylbenzene-1-sulfonyl chloride | |
96.5 | |
97% | |
C10H13ClO2S | |
MFCD00173908 | |
OVFZELSNOHIDEF-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 4-butylbenzènesulfonyle | |
2737352 | |
97% |
54997-92-1 | |
100.0 | |
Flacon en verre ambré | |
CH3(CH2)3C6H4SO2Cl | |
4-butylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-n-butylbenzenesulfonyl chloride, 4-n-butyl benzenesulphonyl chloride, 4-butyl-benzenesulfonyl chloride, 4-n-butylphenylsulfonyl chloride, 4-n-butylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-butyl, 4-butylphenyl chlorosulfone, pubchem5484, 4-n-butylbenzenesulfonylchloride | |
CCCCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O | |
232.72 | |
232.73 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.Réagit violemment au contact de l'eau.
Déclaration GHS P Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.NE PAS faire vomir.Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:Rincer avec préc
danger