Learn More
Chlorure de 4-butylbenzène-1-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10294974
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Identifiants chimiques
CAS 54997-92-1
Formule moléculaire C10H13ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 232.72
Numéro MDL MFCD00173908
Clé InChI OVFZELSNOHIDEF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-butylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-n-butylbenzenesulfonyl chloride, 4-n-butyl benzenesulphonyl chloride, 4-butyl-benzenesulfonyl chloride, 4-n-butylphenylsulfonyl chloride, 4-n-butylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-butyl, 4-butylphenyl chlorosulfone, pubchem5484, 4-n-butylbenzenesulfonylchloride
CID PubChem 2737352
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Butylbenzene-1-sulfonyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire CH3(CH2)3C6H4SO2Cl
Quantité 25 g
Nom IUPAC 4-butylbenzène-1-chlorure de sulfonyle
Poids de la formule 232.73
Pourcentage de pureté 97%